Learn More
(3S,4R)-4-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-3-piperidinmethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307609
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105812-81-5
Summenformel C13H19FNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.30
MDL-Nummer MFCD06658161
InChI-Schlüssel CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Synonym 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
PubChem CID 2734218
IUPAC-Name [(3S,4R)-4-(4-Fluorphenyl)-1-Methylpiperidin-3-yl]Methanol
SMILES C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Optische Drehung −34° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 223.29
Reinheit (%) 98%