Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Filterabdeckung
Für die Verwendung mit Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
19.40 € - 19.95 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIOSH |
---|---|
Farbe | Grau |
Produkttyp | Filterabdeckung |
Menge | 1/Karton |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15579265
|
3M™
7100021251 |
Gesundheitswesen, Pharmazie, Schwerindustrie, Fertigung, allgemeine Fertigung | Atemschutzmasken TR-6700 und TR-600, Vorsatzfilter TR-6600 und Funkenfänger TR-662 |
19.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15529265
|
3M™
7100021252 |
Gesundheitswesen, Pharmazie | Atemschutzmasken TR-6500 und TR-600, Vorsatzfilter TR-6600 und Funkenfänger TR-662 |
19.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Filterabdeckung schützt die Kartusche vor Beschädigungen
- Die einfach zu bedienende Abdeckung ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkenfängern
- PAPR kann in Dekontaminationsduschen oder bei Regen getragen werden
- Wird auch verwendet, um TR-6600 Vorfilter oder TR-662 Funkenfänger an Ort und Stelle zu halten
- Farbe: Grau
Anwendungen:
Empfohlene Industrie: Gesundheitswesen, Pharmazie, Schwerindustrie, Fertigung, allgemeine Fertigung
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen
Compliance
NIOSH-zugelassen.
Spezifikation
NIOSH | |
Grau | |
Filterabdeckung | |
1/Karton |