Learn More
3M™ Versaflo™ Versaflo Atemschutzmaske der Serie M-300 mit Helm
Artikelnummer. p-4186942
Click to view available options
Modell:
Gehäuse M-307
Enthält:
Premium-Visier und Gesichtsschutz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11773916
Marke: 3M™ 7000104036
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Atemschutz und eingeschränkten Kopf- und Augenschutz
Anwendungen:
  • Automobilbranche, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Metallproduktion und -herstellung
  • Militärische Wartung
  • Reparatur und Betrieb
  • Pharmazeutik
  • Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 25
Zertifizierung/Konformität CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Farbe Schwarz
Material Flame-resistant Polyester
Produkttyp Schutzhelmeinheit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen, Fahrzeugbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, militärische Instandhaltung, Reparatur und Betrieb, Pharmazie, Transport
Zur Verwendung mit (Geräte) M-300 elektrisch betriebenes Atemgerät mit Luftreinigung
Enthält Premium-Visier und Gesichtsschutz
Material (Linse) Polycarbonat
Modell Gehäuse M-307
Sterilität Unsteril
Suspensionstyp Textile
Visiertyp Premium Visor and Faceseal
Mit Gleitringdichtung Ja
Abmessungen (L x B x H) 346 x 346 x 254 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.6 in.
Länge (metrisch) 346 mm
Breite (angloamerikanisch) 13.6 in.
Breite (metrisch) 346 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
Höhe (metrisch) 254 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.8 lb.
Gewicht (metrisch) 832 g