Learn More
3M™ FLOWRATE INDICTOR
Die Luftstromanzeige TR-971 kann zur Bestätigung der Luftströmungswerte der TR-600 Serie PAPR verwendet werden. Die TR-971 ist für Tests in verschiedenen geografischen Höhen und bei Temperaturen im Betriebsbereich des PAPR-Systems konzipiert.
Marke: 3M™ 7000103967
26.75 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Luftstromanzeige TR-971 kann zur Bestätigung der Luftströmungswerte der TR-600 Serie PAPR verwendet werden. Die TR-971 ist für Tests in verschiedenen geografischen Höhen und bei Temperaturen im Betriebsbereich des PAPR-Systems konzipiert. Weitere Informationen zur Verwendung der TR-971 finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- VorTemp Luftheizventil
- ADF nicht im Lieferumfang enthalten
- 3M Katalognummer TR-970
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Ideal zur Bestätigung der Luftströmungswerte und zur Ermöglichung von Tests bei verschiedenen Höhen und Temperaturen im Betriebsbereich des luftreinigenden Gebläse-Atemschutzgeräts | |
TR-970 |
Luftstromanzeige | |
Versaflo TR-300, Speedglas TR-300 SG PAPR System |