Learn More
3M™ Empfindlichkeitslösung, bitter
Verwendet eine Testlösung aus Denatoniumbenzoat, um einen sehr bitteren Geschmack zu erzeugen
Marke:  3M™ 7100004635
Artikelnummer. 17813454
  • 1235.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death
Beinhaltet: 1.9 Unzen (55 ml) Empfindlichkeitslösung (bitter); 1.9 Unzen (55 ml) Testlösung (bitter); Prüfhaube und -manschette; zwei Zerstäuber; zwei Sets mit Ersatzzerstäubereinsätzen; detaillierte, mehrsprachige Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Bitter schmeckende Empfindlichkeitslösung zur Dichtsitzprüfung
  • Verwendet eine Testlösung aus Denatoniumbenzoat, um einen sehr bitteren Geschmack zu erzeugen
  • 55-ml-Flasche
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Bestellinformation
Einzelflaschen mit 1.9 Unzen (55 ml) der Empfindlichkeitslösung oder Dichtigkeitstestlösung sind ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sensitivitäts-Testlösung
55 ml
Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken
FT-31
Sensitivitäts-Testlösung
1.9 oz.
OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A
Bitter Qualitative Fit Test Kit
6 Karton
Name des Produkts
3M™ Empfindlichkeitslösung, bitter > Sensitivitäts-Testlösung