Learn More
3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter
Für den Atemschutz
59.80 € - 250.21 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12993731
|
3M™
7000051789 |
Sorgen Sie für eine sichere Haubenumgebung | Kragen | N/A | ||||||
15749767
|
3M™
7000051788 |
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter | Abdeckung für Atemschutzgerätetest |
59.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12973731
|
3M™
7000001897 |
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter | Zerstäuber | N/A | ||||||
15135157
|
3M™
7000001945 |
Quantitative Dichtsitzprüfung | Fit Test Adapter |
214.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Testkits und Zubehör, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, die OSHA-Anforderungen an die Dichtsitzprüfung für Atemschutzgeräte zu erfüllen. Das Produkt kann zur Dichtsitzprüfung mit allen Atemschutzmasken mit Partikelfilter oder Atemschutzgeräten mit Partikel-Vorfilter verwendet werden.Spezifikation
OSHA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter