Learn More
3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter
Für den Atemschutz
Marke: 3M™ 7000001945
125.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Testkits und Zubehör, die Ihrem Unternehmen helfen, die OSHA-Anforderungen an die Dichtsitzprüfung für Atemschutzgeräte zu erfüllen.
- Die Produkte können zur Dichtsitzprüfung mit allen Atemschutzmasken mit Partikelfilter oder Atemschutzgeräten mit Partikel-Vorfilter verwendet werden.
- 3M Katalog Nr. 601, FT-13, FT-14, FT-15
Spezifikation
Fit Test Adapter | |
Quantitative Dichtsitzprüfung | |
601 |
OSHA | |
Qualitative Fit Test Apparatus FT10 and FT30 |