Learn More
3M™ Erdöl bindende Tücher
Artikelnummer. p-37702
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
43,5 gal.
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10456532
Marke: 3M™ 7000088324
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank der praktischen Padgröße kann der Anwender Sorptionsmittel auf und im Weg von ausgelaufenen Flüssigkeiten schnell verteilen. 3M™ Erdöl-bindende Pads verfügen über eine flache Konstruktion für eine einfache Verwendung in engen Bereichen.
  • Für Sorbensanwendungen ausschließlich mit Öl
  • Kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
  • Ideal für den Einsatz unter Docks, in Flachwasser, an Felsküsten, in Sümpfen und an Stränden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 43,5 gal.
Kapazität (metrisch) 164,66 L
Typ Ölbindende Tücher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Pad kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten oder als Wischtuch auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
Modell Gehäuse T151
Abmessungen (L x B) 19 x 17 Zoll (48,2 x 43,18 cm)
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 48,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43,18 cm