Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset Artikelnummer.: 17192139
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset
Artikelnummer. 17192139
MT15H7P3EWS6-111., Nackenband, 24 dB
Click to view available options
Modell:
MT15H7P3EWS6-111., Nackenband
Rauschunterdrückung (NRR):
24 dB
Artikelnummer. 17192139
Marke: 3M™ 7100195976
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset integrates hearing protection, Bluetooth™ communication, and a noise-canceling speech microphone to deliver a wireless, hands-free protective communication solution.
  • Schützende Kommunikationslösung für freihändige, klare Kommunikation in lauten Umgebungen
  • Bluetooth™ Multipoint-Technologie für die gleichzeitige drahtlose Verbindung mit zwei Geräten
  • Die Technologie für Umgebungsgeräusche lässt Mitarbeiter Geräusche in Umgebungen mit geringer Geräuschentwicklung wahrnehmen
  • Wasser- und staubdichtes Noise-Cancelling-Mikrofon (IP68) für klare Sprachübermittlung
  • Der FLX2-Zusatzanschluss und eine PTT-Taste an der Ohrmuschel ermöglichen eine kabelgebundene Verbindung zu einer Vielzahl von 2-Wege-Radios. (Nur -111-Modelle)
  • Hellgelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit
  • Tragekomfort den ganzen Tag lang
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Leuchtgelb
ANSI S3.1974 Ja
Polsterfarbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Zu den kompatiblen Radiomarken gehören Icom, Kenwood, Motorola, Sepura
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laute Umgebungen wie Flughäfen, Luftfahrt, Bauwesen, allgemeine Fertigung, Bodenbetrieb, industrielle Instandhaltung und Prozessindustrie
Hohe Sichtbarkeit Ja
Modell MT15H7P3EWS6-111., Nackenband
Paare pro Packung Je 1
Rauschunterdrückung (NRR) 24 dB
Produkttyp ProTac XPI Headset
dielektrisch Nein
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset >