Learn More
3M™ PELTOR™ Schweißer-Gehörschutzkapsel, Hinterkopf
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gehörschutz für Schweißhelm
Description
- Dank ihres niedrigen Profils passen die H505B Gehörschutzkapseln bequem unter die meisten Schweißhelme, insbesondere Helme der 3M™ Speedglas™ 9100 Serie
- Der Kopfbügel sorgen auch bei längerem Gebrauch für einen angenehmen Sitz
- Die Ohrmuscheln lassen sich neigen, um eine individuelle Passform zu gewährleisten
- Zwei-Punkt-Aufhängung für ausgeglichene Druckverteilung
- Die halbweiche Kapseloberfläche minimiert die Übertragung von Kratzgeräuschen
Compliance
3M™ Produktel müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Specifications
Specifications
ANSI S3.1974 | Ja |
CSA Z94.2 | Klasse B |
Polsterfarbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3 M™ Speedglas™ Serie 9100 und andere Schweißhelme |
Kopfgurtmaterial | Draht |
Kopfbandpolsterung | Nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schleifen, Maschinenbetrieb, Schweißen |
Modell | Gehäuse H505B, Hinter dem Kopf |
Rauschunterdrückung (NRR) | 17 dB |
Headband Color | Silber |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ PELTOR™ Schweißer-Gehörschutzkapsel, Hinterkopf >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction