Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi
Click to view available options
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Descripción
- Orangefarbene Einweg-Gehörschutzstöpsel
- Hergestellt aus hypoallergenem Material für maximalen Schutz und Komfort
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für Hygiene
- Empfohlen für hohe Lärmbelastungen (bis 100 dBA TWA)
Información de órdenes
Kabellose Ohrstöpsel werden in einer Spenderpackung mit 200 Paar geliefert; Ohrstöpsel mit Kabel werden in einer Spenderpackung mit 100 Paar geliefert.
Compliance
Dämpfung gemäß ANSI S3.19-1974 getestet.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI S3.1974 | Ja |
CSA Z94.2 | Klasse AL |
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
Hohe Sichtbarkeit | Ja |
Modell | 1100 |
Verpackungsart | Polybeutel |
Paare pro Packung | 1000 Paar/Karton |
Stopfenmaterial | Schaumstoff |
Stopfenfarbe | Orange |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido