Beschreibung
3M™ Schutzoveralls 4570 bieten chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit für Arbeiter in Bereichen mit Exposition zu Chemikalien. Der Anzug schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Niederdruck-Flüssigkeitsprühnebel (Typ 4) und Hochdruck-Flüssigstrahlen (Typ 3). Er ist außerdem zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2) und (EN 14126). Dieser Anzug erreicht bei allen Tests gemäß EN 14126 die höchste Leistungsklasse und hat die Anforderungen von ASTM F1670 und F1671 zum Schutz vor biologischen Kontaminanten bestanden.
- Ein vielseitiger Schutzanzug für viele Anwendungen
- Der Schutzoverall schützt vor Spritzen und Sprühen von einer Vielzahl von Chemikalien
- Strapazierfähiges Material mit einer weichen, antistatisch behandelten Innenschicht, das Schutz und Komfort bietet
- Die Nähte sind mit einem 5-schichtigem, chemisch schützenden Band versiegelt
- Zwei Sturmklappen sorgen für zusätzlichen Schutz
- Große Daumenschlaufen und Reißverschluss-Zuglaschen sorgen für Komfort beim Tragen von Handschuhen
- Strickbündchen aus Polyester für Komfort beim Tragen
- Antistatisch, fusselarm, mikroporös
- Elastisch am Kopf für einen sicheren Halt
- Elastisch um das Gesicht für einen sicheren Halt
- Elastisch an der Wade für einen guten Verschluss an der Oberkante des Schuhs zum Schutz vor Kontaminanten
- Elastisch am Knöchel für Schutz vor Kontaminanten und für besseres Passen
- Universalgröße mit Zugbändern, die einer Vielzahl von Anwendern gut passt
- Leicht und komfortabel beim Tragen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | XL |
Material | Polyethylen |
Farbe | Grau |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 3-teilig |
Verschlusstyp | Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzleiste |
Saumtyp | Geklebt |
Schutzartklasse | 3 |
Latexfrei | Ja |