Learn More
3M™ Ersatzteil für das Ausatemventil, Atemschutz-Halbmaske der Serie 6500
Ersatzteil zur Verwendung mit 3M™ Atemschutz-Halbmaske 6500
Marke:  3M™ 7000128253
61.93 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15747707
  • 74.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserter Komfort durch Verringerung von Wärme und Feuchtigkeit
  • Einfacheres Atmen durch einzigartige Ventilkonstruktion
  • Ersatzteil für die Serie 3M™ 6500
  • Jeweils 10 pro Packung
  • Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bajonett
Ausatemventil
6583
Weiß
Wiederverwendbare Halbmasken der 6500 Serie