Learn More
3M™ Wiederverwendbares Halbgesichtsteil der 6000 Serie
Artikelnummer. 15283467
Click to view available options
Format:
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15283467
Marke: 3M™ 7100015051
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Kompatible Kassetten und/oder Filter sind separat erhältlich. Kompatibel mit Filtern der Serien 2000 und 7093 sowie Kassetten der Serie 6000.
Erfordert nur begrenzte Wartungszeiten und reduziert den Bedarf an teuren Reparaturprogrammen
  • Zum Anbringen von Filtern, Kassetten oder doppelten Luftleitungen sind keine Halterungen oder zusätzlichen Teile erforderlich.
  • Gesichtsmaske aus weichem, leichtem Material mit anwenderfreundlichen Kopfbändern
  • Große Gläser mit kratzfester Hartbeschichtung
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Zertifizierungen
NIOSH-Zulassung für 3M Unterdruck-Atemschutzgeräte mit Luftreinigung, Überdruck-Atemschutzgeräte mit doppelter Luftleitung sowie einige 3M PAPR (mit DIN-Adapter).
Compliance
NIOSH-Zulassung für 3M Unterdruck-Atemschutzgeräte mit Luftreinigung, Überdruck-Atemschutzgeräte mit doppelter Luftleitung sowie einige 3M PAPR (mit DIN-Adapter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIOSH, ANSI Z87.1-2010
Anschlusstyp Bajonett
Material Silikon, thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Vollgesichts-Atemschutzgerät
Format Mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M™ Kartusche der 6000-Serie, Filter der 2000-, 2200-, 7000- oder 5000-Serie oder duales 3M™ Airline-System
Enthält Große Linse mit kratzfester Hartbeschichtung
Modell 6800
Suspensionstyp 4-Punkt