Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4565-Serie
Artikelnummer. 12692595
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
L
XL
Größe 2X
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 12692595
Marke: 3M™ 7000034775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Der 3M™ Schutzoverall 4565 ist eine Einweg-Arbeitsschutzkleidungaus einem hochwertigen Verbundmaterial. Mit verschweißten Nähten, die Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, gefährlichem Staub und bestimmten biologischen Kontaminanten bieten.
  • Der Typ 4/5/6 Overall bietet eine sehr gute Barriere gegen gefährliche Partikel und begrenzt gegen Spritzer und Sprühen von Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Bikomponent-Vliesstoff mit extrem fusselarmem PE-Laminat für eine spürbar bequeme Trageform
  • 3-teilige Kapuze, 2-Weg-Reißverschluss und Windschutzlasche mit versiegelbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen zur Reduzierung des Risikos von freiliegender Haut
  • Verschweißte Nähte am gesamten Anzug sorgen für mehr Halt und Stabilität und reduzieren das Risiko von Reißen und freiliegender Haut
  • Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln bis Klasse 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Größe 2X
Material Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Beschreibung Polyethylen- und Polyester/Polyethylen-Laminatanzug, Metall/Nylon/Polyester-Flechtreißverschluss, Neopren-Gummielastisch, Polyester/Baumwollfaden, Polyestermanschetten, Polypropylen-Rotband
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 45 bis 49 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 34 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 53 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 114,3 bis 124,46 cm
Größe (metrisch) Innennaht 86,36 cm
Größe (metrisch) Taille 134,62 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spritzlackierung, industrielle und pharmazeutische Herstellung, Asbestprüfung und -handhabung sowie Gesundheitswesen
Höhe (angloamerikanisch) 6 bis 6.33 ft.
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)