Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Beschreibung
- Der Typ 5/6 Overall bietet kostengünstigen Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern.
- Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
- Hergestellt aus weichem, leichtem Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzwasserschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
- Zertifizierter Schutz vor gefährlichen Stäuben vom Typ 5/6 und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern
- 2-teiliges Kapuzendesign, 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzlasche, elastische Öffnungen reduzieren das Risiko von freiliegender Haut
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | XL |
Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste |
Saumtyp | Gebunden |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur