Learn More
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Artikelnummer. 11809742 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,22 μm
0,27 μm
0,3 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,6 μm
0,7 μm
0,8 μm
0,9 μm
0,99 μm
1,0 μm
1,6 μm
2,0 μm
3 μm
4 μm
5,0 μm
6 μm
7 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Packungsgröße:
15 Milliliter
30 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 11809742
Marke: Thermo Scientific™ 4K40
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:
  • Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in luftgestützten oder flüssigen Partikeldispersionssystemen
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Dies sorgt für eine genaue Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
  • Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 8 x 104/mL
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel für die Zählkontrolle
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen <3%
Stabilität Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Durchmesser (metrisch) 40 μm