Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit nicht-bindenden flachen Böden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11893891
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 11893891
Marke: Greiner Bio-One 781904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ultra-niedrigen, nicht-spezifischen biomolekularen Bindungseigenschaften. Die Greiner Bio-One nicht-bindende 384-Well-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachen Böden bietet Langzeit-Oberflächenstabilität ohne Degradation oder Ausbluten.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Bindet Proteine, DNA, RNA
  • Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
  • Erhöhen Sie die Empfindlichkeit von Assays.
  • <
Serviceplan
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Nicht bindend
Farbe Weiß
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 110 μl
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Abgerundet quadratisch
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellfarbe Weiß