Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 384-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Artikelnummer. p-6062416
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
90 μl
180 μl
Menge:
10/Pckg.
6/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15192759
Marke: Thermo Scientific™ 60180P310
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese 384-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Als praktische, kostengünstige Alternative zu Massivglasplatten bieten die Thermo Scientific™ WebSeal+ 384-Well glasbeschichteten Mikrotiterplatten eine mit Glas vergleichbare chemische Beständigkeit und zugleich die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind weiterhin die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind. Außerdem müssen keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen verwendet werden.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
  • Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
  • Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • 120 oder 240 μl Volumen
  • Runder Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Verpackung 10 Pk.
Produktlinie Webseal
Produkttyp Glass Coated Microplate
Material Glasbeschichtetes Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 90 μl
Gesamtvolumen (metrisch) Well 120 μl
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Packung 10
Profil Quadratisch-abgerundet
Menge 10/Pckg.
Höhe (metrisch) 14.4 mm
Visa mer Visa mindre
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.