Learn More
Thermo Scientific™ Voll gerahmte 384-Well-PCR-Platten
Artikelnummer. 12164142
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12164142
Marke: Thermo Scientific™ TF0384
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reduzieren Sie die Variabilität zwischen den Wells mit 384-Well PCR-Platten mit hohem Rand mit dünnen Wänden für eine effiziente Wärmeübertragung und Kompatibilität mit den meisten bekannten Thermocyclern.
384-Well-PCR-Platten mit Stehrand sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
  • Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
  • Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
  • SBS-Stellfläche
  • Maximales Well-Volumen von 40 μl, 25 μl Arbeitsvolumen
  • Abgeschrägte Ecke: A24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen.
Format Standard
Beschreibung ABgene 384-Well-PCR-Platte
Array 16 x 24
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 μl
Menge 50 Stück/Karton