Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
Artikelnummer. 10726554
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Naturfarben
Schwarz
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Quadratisch-abgerundet
Fit for Purpose:
Zertifizierte Qualität
missing translation for 'unitSize'
120 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10726554
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 4305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Durch eine niedrigere Bindungskapazität werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht.
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
  • Konische Wells sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
  • Chemisch beständig gegen DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Format 384-Well
Beschreibung 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 pk., 80 cs.
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie Nunc
Farbe Weiß
Produkttyp 384-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylene
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 4 bis 120 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Anzahl pro Karton 80
Anzahl pro Packung 10
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Yes
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.