Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10758052 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Rot
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10758052
Marke: Eppendorf™ 0030125185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
  • Ausschließlich aus qualitativ hochwertigem, ultrareinem Polypropylen hergestellt, das den FDA-Richtlinien 21 CFR § 177.1520 (Olefinpolymere) und 21 CFR § 178.2010 (Antioxidantien und Stabilisatoren für Polymere) entspricht
  • Der Deckel des Röhrchens ist für ergonomisches Arbeiten leicht zu öffnen und zu schließen
  • Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • g-Safe™: Die außerordentliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 × g verhindert den Verlust der Probe durch Brüche der Röhrchen und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide hergestellt – Substanzen, die sich aus Verbrauchswaren aus Kunststoff lösen und in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können
  • Graduierung für die einfache Bestätigung des pipettierten Volumens
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Offen autoklavierbar (121 °C, 20 min)
  • In Eppendorf Qualität und Chargen-zertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Grün
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die leicht zu öffnenden, sicher verschließenden Eppendorf Röhrchen 3810X garantieren eine komfortable und einheitliche Zubereitung, Zentrifugation und Lagerung.
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -86°C to +100°C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Eppendorf Quality
Graduated Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 0,05 oz.
Verschlusstyp Flat Frost Lid
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Bodenform Konisch
Max. RZB 30,000 x g
Form Zylindrisch
Produkttyp Microcentrifuge Tube