Learn More
Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Rot
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Nutzen Sie diese Röhrchen für alle Anwendungen in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und Biochemie. Eppendorf™ 3810X Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen bieten Komfort und Zuverlässigkeit für die Probenvorbereitung, Zentrifugation und Lagerung.
- Der Deckel des Röhrchens ist für ergonomisches Arbeiten leicht zu öffnen und zu schließen.
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen.
- Die außerordentliche Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Röhrchenbruch und bietet zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit gefährlichen Proben.
- Ohne Substanzen wie Gleitadditiven, Plastifizierern und Bioziden hergestellt, die sich aus Verbrauchswaren aus Kunststoff lösen, in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können.
- Mit Messskale für die einfache Bestätigung des pipettierten Volumens.
- Mattierter Deckel und Beschriftungsbereich an der Seite zur leichten Kennzeichnung.
- Garantierte Funktionalität von -86 bis +100 °C
- Offen autoklavierbar (121 °C, 20 min)
- In Eppendorf-Qualität und Chargen-zertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 1000 Pk. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122.8°F to +212°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -86 bis 100 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Eppendorf Quality |
| Graduated | Yes |
| Mehr anzeigen |