Learn More
ThermoSafe Rollwagen für 377R/281 Trockeneis-Lagertruhe
Diese ThermoSafe Aluminium-Rollwagen eignen sich ideal zum Transport großer Lagertruhen, selbst wenn vollständig diese mit Trockeneis gefüllt sind.
Marke:  ThermoSafe 03721-10
367.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15654584
  • 442.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Große, drehbare Rollen sind leicht beweglich
  • Der Rand an der Kante der Plattform hält die Behälter beim Beschleunigen oder Anhalten auf dem Rollwagen
  • Graues, hammerschlaglackiertes und stabiles Aluminium
  • NSF-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
1,6 und 2,5 Kubikfuß
10 cm
377R/281 Trockeneis-Lagertruhe
Aluminium
Grau
Name des Produkts
ThermoSafe Rollwagen für 377R/281 Trockeneis-Lagertruhe > Rollwagen; zur Verwendung mit:377R/281 Trockeneis-Lagertruhe; fasst:1,6 und 2,5 cu ft.-Truhen; Material:Aluminium; Farbe:Grau