Learn More
STEMCELL Technologies 37 μm Reversible Strainer, Large
Artikelnummer. 15581893
Encompass_Preferred
Click to view available options
Netzgröße:
37 μmm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15581893
Marke: STEMCELL Technologies 27250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reversible strainers are designed for filtration of single cells and isolation of cellular aggregates
  • Reversible strainers are designed for filtration of single cells and isolation of cellular aggregates
  • They are available in 3 mesh sizes: 37 μm (white), 70 μm (orange), and 100 μm (gray)
  • Single cells and objects smaller than the mesh will pass through the strainer and can be collected; larger aggregates will be trapped on the strainer and can be recovered separately
  • Strainers can be stacked for more precise size selection
  • Reversible strainers can be used for harvesting embryoid bodies (EBs) and spheroids from AggreWell™ plates (e.g. Catalog #34811)
  • Other applications include isolation of single cells, e.g. after tissue dissociation or prior to flow cytometry
  • The small strainers (Catalog #27215/27216/27217) are compatible with 14 - 15 mL conical tubes (e.g. Catalog #38009) and 3 - 5 mL round-bottom tubes (e.g. Catalog #38007); the large strainers (Catalog #27250/27260/27270) are compatible with 50 mL conical tubes (e.g. Catalog #38010)
Spezifikation
Menge Large, 25/Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture; Cell Isolation; Spheroid Culture
Netzgröße 37 μmm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.