Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertikaler Multifunktionsrotator
Bietet alle Funktionen – vertikale Drehung, Hinundherbewegung und Vibration für eine gründliche Mischung von Mikroröhrchen und eine reproduzierbare Probenvorbereitung. Der Grant Bio™ vertikale 360°-Multifunktionsrotator verfügt über ein Niederspannungskabel, das leicht durch Türdichtungen passt und so in Inkubatoren, Kühlgeräten und Arbeitsstationen eingesetzt werden kann.
Marke: Grant Instruments™ PTR-60
879.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vertikale 360°-Drehung, Hinundherbewegung und Vibration in einem kompakten Produkt
- Drehzahl der vertikalen Drehung: 1 bis 100 U/min
- Reziproke Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
- Vibration: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
- Vollständig programmierbare Funktionsabfolge, einschließlich Pausen
Spezifikation
1 bis 90° (reziprok) 1 bis 5° (vibrational) | |
1 bis 100 U/min | |
120/230 V | |
18 W | |
360°, vertikal | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
3,8 kg | |
1 min bis 24 h |
0,8 kg | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
4°bis 40 °C | |
0,75 A | |
Rotationsmischgerät | |
230 mm | |
430 mm | |
48 |