Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Gen-Analysegerät, 8-Kapillar-Array, 36 cm
Artikelnummer. 15928826 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
8-Kapillar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15928826
Marke: Applied Biosystems™ 4404682
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese innen nicht beschichteten 36 cm-Kapillare werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert; ein integrierter Rahmen dient zur einfachen Installation.
These internally uncoated 36-cm capillaries are supplied in assemblies of 8 capillaries per array with a built-in frame for easy installation. A radio-frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections.
This product is intended for in-vitro diagnostic use on the 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications.
The 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: The 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
  • Diese innen nicht beschichteten 36 cm-Kapillare werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert; ein integrierter Rahmen dient zur einfachen Installation.
  • Ein Hochfrequenz-Identifikationstag (RFID) ist in den Rahmen integriert, um wichtige Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden. Die Arrays können für 160 Injektionen verwendet werden.
  • Dieses Produkt ist für die In-vitro-Diagnostik mit dem Gen-Analysegerät der Serie 3500 Dx von Applied Biosystems bestimmt und nicht für die Verwendung mit anderen Systemen oder Anwendungen validiert.
  • Das Gen-Analysegerät der Serie 3500 Dx ist für die Analyse von humaner DNA oder RNA durch geschultes Personal vorgesehen, um genetische Veränderungen zu erkennen, die auf Krankheiten oder Krankheitsanfälligkeiten schließen lassen.
  • Off-Label-Anwendungen wie Fragmentanalysen sind nur für Forschungszwecke bestimmt.
  • Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung zum 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät von Applied Biosystems.
  • Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx dürfen nur in bestimmten Ländern vertrieben und betrieben werden. Nicht zur Anwendung in den U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgangsmaterial DNA, RNA
Kapillarlänge 36 cm
Inhalt und Lagerung Umgebung, 1 Array mit 8 Kapillaren
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Dx Genanalysator
Menge 8-Kapillar
Versandbedingung Raumtemperatur
For In Vitro Diagnostic Use Only