Learn More
Brannan™ Öko-Wärmelaborthermometer für die Immersion
Mit ungiftiger Ausgleichsflüssigkeit gefüllte grüne Spiritusthermometer.
Marke:  Brannan™ 46/706/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15472685
  • 29.30 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Qualität und Auflösung sind der ideale Ersatz für Quecksilberthermometer für allgemeine Anwendungen
  • Jedes Thermometer ist mit einem Brannan Verschluss ohne Rollen ausgestattet
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann, und wird in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Teilweises Eintauchen
Glas
Labortauchthermometer
-10 °C
±1,5 °C
305 mm
Grüner Spiritus
150 °C
-10 bis +150 °C
1 °C