Learn More
Sampling Systems™ 316 l-Messbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. p-7138940 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15899711
Marke: Sampling Systems™ A736500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ 316 l-Edelstahlbecher sind ideal für den Einsatz im Labor oder in der Produktionsumgebung.
  • Mehrzweckbehälter
  • Ideal für die Sammlung und Lagerung von Pulvern und Flüssigkeiten
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Auf Lager
  • Polierte Oberfläche
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl (ohne Typ)
Ausführung Poliert
Höhe (metrisch) 97 mm