Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-HPLC-Kapillarschläuche
Verwenden Sie gereinigte, polierte, passivierte und sofort gebrauchsfertige Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für HPLC.
7.90 € - 56.59 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | HPLC |
---|---|
Typ | Kapillarschlauch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10762517
|
Thermo Scientific™
39011-FLEX |
0,007 in. Innendurchmesser; 10,5 cm Länge; gelb | N/A | ||||||
10679665
|
Thermo Scientific™
39015-FLEX |
0,007 in. Innendurchmesser; 15 cm Länge; gelb | N/A | ||||||
10505425
|
Thermo Scientific™
39028-FLEX |
0,007 in. Innendurchmesser; 28 cm Länge; gelb | N/A | ||||||
10641396
|
Thermo Scientific™
39040-FLEX |
0,007 in. Innendurchmesser; 40 cm Länge; gelb | N/A | ||||||
10764994
|
Thermo Scientific™
U-111 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 5 cm; blau | N/A | ||||||
10582265
|
Thermo Scientific™
U-112 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 10 cm; blau | N/A | ||||||
10160603
|
Thermo Scientific™
U-113 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 20 cm; blau | N/A | ||||||
10592265
|
Thermo Scientific™
U-114 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 30 cm; blau | N/A | ||||||
10752337
|
Thermo Scientific™
U-126 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 5 cm; schwarz | N/A | ||||||
10370965
|
Thermo Scientific™
U-127 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 10 cm; schwarz | N/A | ||||||
10357214
|
Thermo Scientific™
U-129 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 30 cm; schwarz | N/A | ||||||
10289464
|
Thermo Scientific™
U-130 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 50 cm; schwarz | N/A | ||||||
10025734
|
Thermo Scientific™
U-131 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 100 cm; schwarz | N/A | ||||||
10521885
|
Thermo Scientific™
U-132 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 50 cm; blau | N/A | ||||||
10735374
|
Thermo Scientific™
U-133 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 100 cm; blau | N/A | ||||||
10531885
|
Thermo Scientific™
U-152 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 5 cm; rot | N/A | ||||||
10253703
|
Thermo Scientific™
U-153 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 10 cm; rot | N/A | ||||||
10756524
|
Thermo Scientific™
U-154 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 20 cm; rot | N/A | ||||||
10150553
|
Thermo Scientific™
U-155 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 30 cm; rot | N/A | ||||||
10446113
|
Thermo Scientific™
U-156 |
0,005 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge; rot |
31.29 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10784604
|
Thermo Scientific™
U-157 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 100 cm; rot | N/A | ||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und somit sofort gebrauchsfertig. Der Gebrauch dieser Schläuche für biologische Proben wird nicht empfohlen.
- Geeignet für Ultrahochdruckanwendungen
- Breite chemische Kompatibilität
- Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen zur Verringerung von Verbindungen mit Totvolumen
Spezifikation
HPLC | |
Kapillarschlauch | |
HPLC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.