Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marke: RETSCH 60.158.035500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.Maschenweite: 100,00mm
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
35,50mm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
40mm | |
305mm | |
Edelstahl |