Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.159.000063
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10035051
  • 235.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
40mm
305mm
Edelstahl
63 μm
ASTM E 11
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen