Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10mm
Marke:  RETSCH 60.146.006300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10664593
  • 292.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
6,30mm
ISO 3310/2
40mm
305mm