Learn More
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl
Diese Edelstahltabletts eignen sich für den Transport von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Gegenständen. Cole-Parmer™ Allzwecktabletts aus Edelstahl 304 erfüllen im Labor vielfältige Aufgaben.
Marke: Cole-Parmer™ 07277-19
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Ablagetablett aus Edelstahl
- Beständig gegen Temperaturen bis 343 °C
Spezifikation
486 x 321 mm | |
1,9 cm | |
Edelstahl | |
32,1 cm | |
Je 1 | |
0,75 in. | |
343 °C |
486 x 321 x 19 mm | |
48,9 cm | |
Mehrzweckablage | |
Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit | |
19 in. | |
Rechteckig | |
12 in. |