Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete Labormikrospatel aus Edelstahl
Das Löffelende dient zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und das Spatelende eignet sich zum Trennen von Stoffen. Nickel Electro™ Mikro-Laborlöffel aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung sind nicht magnetisch und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die Mengenverluste verhindert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00360kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Spatel/Löffel-Kombination mit zweifacher Einsatzmöglichkeit
- Kein Haften von Materialien am Werkzeug durch PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Je 1 | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
Edelstahl |
0,2 ml | |
Löffelspatel | |
-195°bis +260 °C | |
100 mm |