Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Artikelnummer. p-8012487 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
300 mm
350 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11726607
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Kann für sterile Anwendungen verwendet werden.
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Können für sterile Anwendungen verwendet werden.
  • Hergestellt aus 304 18/8 Edelstahl
  • Abgerundetes gebogenes Ende zum Abschaben oder Heben von Materialien von/aus Flaschen oder Kolben
  • Nicht-magnetisch
  • Helle Oberfläche
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Spatel
Ausführung Glänzend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für sterile Anwendungen
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Max. Temperatur (metrisch) -196°bis +550 °C
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 100 mm