Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Kann für sterile Anwendungen verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 2310
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726607
  • 19.95 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Können für sterile Anwendungen verwendet werden.
  • Hergestellt aus 304 18/8 Edelstahl
  • Abgerundetes gebogenes Ende zum Abschaben oder Heben von Materialien von/aus Flaschen oder Kolben
  • Nicht-magnetisch
  • Helle Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Autoklavierbar
Glänzend
10 mm
Edelstahl
Steril
Spatel
Für sterile Anwendungen
-196°bis +550 °C
100 mm