Learn More
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000
Product Code. 11885022 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 nm
125 nm
150 nm
200 nm
20 nm
220 nm
240 nm
269 nm
300 nm
30 nm
350 nm
400 nm
40 nm
450 nm
495 nm
500 nm
50 nm
565 nm
600 nm
60 nm
700 nm
70 nm
800 nm
80 nm
900 nm
90 nm
Unit Size:
15 Milliliter
Product Code. 11885022
Brand: Thermo Scientific™ 3070A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermitteln Sie mit diesen praktischen Größenstandards die Größen von Bakterien, Viren, Ribosomen und subzellulären Komponenten.
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000 eignen sich zur praktischen Ermittlung der Größen von Bakterien, Viren, Ribosomen und subzellulären Komponenten, besonders im Rahmen von Anwendungen, für die ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit sehr geringer Standardabweichung erforderlich ist. Der Größenbereich der Sphären reicht von 20 bis 900 nm und ist ideal für die Kalibrierung von Elektronen- und Rasterkraftmikroskopen. Die Standards werden auch bei Laserlicht-Streuungsstudien und in der Erforschung kolloidaler Systeme verwendet.
Thermo Scientific Nanosphere Größenstandards der Serie 3000 sind sehr gleichmäßige Polystyrolsphären, die auf einen Milliardstel Meter (Nanometer) durch NIST-zertifizierte Methoden kalibriert sind. Ein Nanometer entspricht 0,001 Mikrometer (μm) oder 10 Angström.
  • Erhältlich als gleichmäßige Polymersphären in einem Bereich separater Größen von 20 bis 900 nm
  • Die Kugeldurchmesser wurden kalibriert mit linearen, von NIST abgeleiteten Methoden, die von Thermo Fisher Scientific entwickelt wurden.
  • Sphären werden anstelle unregelmäßig geformter Partikel verwendet, um die Reaktion von Analysensystemen auf formbestimmte Effekte zu minimieren.
  • Die Standards sind in wässrigen Suspensionen in 15 ml-Flaschen mit Tropfspitze verpackt.
  • Konzentrationen optimiert für leichte Dispersion und kolloidale Stabilität
  • Die Sphären haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C).
  • Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrations- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften, Sicherheitsdatenblatt, mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen.
Hinweis:
Thermo Fisher Scientific besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche besser reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung Nanosphere Größenstandards der Serie 3000 sind in optimierten Konzentrationen für eine problemlose Dispersion und kolloidale Stabilität erhältlich.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektromikroskopkalibrierung
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05 g/cm³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen < 3 %
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 70 nm