Learn More
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000
Ermitteln Sie mit diesen praktischen Größenstandards die Größen von Bakterien, Viren, Ribosomen und subzellulären Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 3040A
601.72 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21860" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nanosphere™ Größenstandards der Serie 3000 eignen sich zur praktischen Ermittlung der Größen von Bakterien, Viren, Ribosomen und subzellulären Komponenten, besonders im Rahmen von Anwendungen, für die ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit sehr geringer Standardabweichung erforderlich ist. Der Größenbereich der Sphären reicht von 20 bis 900 nm und ist ideal für die Kalibrierung von Elektronen- und Rasterkraftmikroskopen. Die Standards werden auch bei Laserlicht-Streuungsstudien und in der Erforschung kolloidaler Systeme verwendet.
Thermo Scientific Nanosphere Größenstandards der Serie 3000 sind sehr gleichmäßige Polystyrolsphären, die auf einen Milliardstel Meter (Nanometer) durch NIST-zertifizierte Methoden kalibriert sind. Ein Nanometer entspricht 0,001 Mikrometer (μm) oder 10 Angström.- Erhältlich als gleichmäßige Polymersphären in einem Bereich separater Größen von 20 bis 900 nm
- Die Kugeldurchmesser wurden kalibriert mit linearen, von NIST abgeleiteten Methoden, die von Thermo Fisher Scientific entwickelt wurden.
- Sphären werden anstelle unregelmäßig geformter Partikel verwendet, um die Reaktion von Analysensystemen auf formbestimmte Effekte zu minimieren.
- Die Standards sind in wässrigen Suspensionen in 15 ml-Flaschen mit Tropfspitze verpackt.
- Konzentrationen optimiert für leichte Dispersion und kolloidale Stabilität
- Die Sphären haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C).
- Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrations- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften, Sicherheitsdatenblatt, mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen.
Hinweis:
Thermo Fisher Scientific besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche besser reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Nanosphere Größenstandards der Serie 3000 sind in optimierten Konzentrationen für eine problemlose Dispersion und kolloidale Stabilität erhältlich. | |
Elektromikroskopkalibrierung | |
Partikel in Standardgrößen | |
1.05 g/cm³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
1 % Fest | |
Polymerpartikel in Wasser | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
15 ml | |
< 3 % | |
40 nm |