Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.82 € - 416.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2530-85-0 |
---|---|
Summenformel | C10H20O5Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 248.35 |
MDL-Nummer | MFCD00008593 |
InChI-Schlüssel | XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester |
PubChem CID | 17318 |
IUPAC-Name | 3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat |
SMILES | CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10412411
|
Thermo Scientific Acros
216550050 |
5 mL | Glasflasche |
24.82 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10422411
|
Thermo Scientific Acros
216551000 |
100 mL | Glasflasche |
111.56 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10247313
|
Thermo Scientific Acros
216555000 |
500 mL | Glasflasche |
416.07 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2530-85-0 | |
248.35 | |
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N | |
17318 | |
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC |
C10H20O5Si | |
MFCD00008593 | |
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester | |
3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat |
Spezifikation
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate | |
97.5 | |
1.0400g/mL | |
100 °C | |
97.5% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3 | |
MFCD00008593 | |
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester | |
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N | |
3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat | |
17318 | |
248.35 | |
Flüssigkeit |
2530-85-0 | |
100.0 | |
190.0°C | |
Echt | |
C10H20O5Si | |
1.4300 to 1.4320 | |
1.04 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons | |
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC | |
248.35 | |
2.5 mm2/s (25°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 219-785-8
Recommended Storage : Kann bei Lagerung dunkler werden