Learn More
3-(Trifluormethyl)zimtsäure, vorwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498816
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 779-89-5
Summenformel C10H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.159
MDL-Nummer MFCD00004393
InChI-Schlüssel KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, m-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-trifluoromethyl cinnamic acid, unii-p9lj9on37w, 2e-3-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-m-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-e-trifluoromethyl cinnamic acid
PubChem CID 719451
ChEBI CHEBI:60704
IUPAC-Name (E)-3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1963372
Formelmasse 216.16
Reinheit (%) ≥98%