missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-prop-1-en-1-ylboronsäurepinakolester, 90 %, Thermo Scientific Chemicals

298.49 € - 1236.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 642066-70-4
Summenformel C14H25BO4
Molekulargewicht (g/mol) 268.16
MDL-Nummer MFCD03788736
InChI-Schlüssel MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 53406456
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Oxan-2-yloxy)Prop-1-Enyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11926151
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
445540010
1 g
298.49 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11946151
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
445540050
5 g
1236.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

642066-70-4
268.16
MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
53406456
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
C14H25BO4
MFCD03788736
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Oxan-2-yloxy)Prop-1-Enyl]-1,3,2-Dioxaborolan

Spezifikation

3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
79°C (0.1 Torr)
Glasflasche
MFCD03788736
MHSOBXCZCRNELG-UHFFFAOYNA-N
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Oxan-2-yloxy)Prop-1-Enyl]-1,3,2-Dioxaborolan
53406456
90%
642066-70-4
88% min. (GC)
C14H25BO4
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl oxy oxane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-oxan-2-yloxy prop-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CCOC1CCCCO1
268.16
268.16
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

GHS-Signalwort: Warnhinweis

Produktidentifikator
  • 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt