Learn More
3-Pyrrolin, tech. 85 % (Rest Pyrrolidin), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302019
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3-Pyrroline is suitable to the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It is used in the synthesis of renin inhibitors and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Pyrrolin eignet sich für die Bindungsenergien auf Kernebene einfacher ungesättigter organischer Moleküle, die mit der Si(001)-Oberfläche durch Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) verbunden sind. Wird bei der Synthese von Renin-Inhibitoren und Vasodilatatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Lagerung bei -20 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-96-6
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.107
MDL-Nummer MFCD00005213
InChI-Schlüssel JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC-Name 2,5-Dihydro-1H-Pyrrol
SMILES C1C=CCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrroline
Dichte 0.902
Siedepunkt 90°C to 91°C
Flammpunkt −18°C (0°F)
Geruch Unpleasant
Hinweise zum Prozentgehalt (Restpyrrolidin)
Brechungsindex 1.469
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 103173
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Miscible with water.
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch