Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamin, ≥90 %, Thermo Scientific™
90.20 € - 262.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 175696-70-5
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD07772827
InChI-Schlüssel BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
PubChem CID 7162061
IUPAC-Name (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)Methanamin
SMILES NCC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10016262
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC38513CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
90.20 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10167812
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC38513DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
262.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamin, ≥90 %, Thermo Scientific™