Beschreibung
- Product suitable for institutional catering needs.
- Designed for intensive use.
- Excellent durability and longevity.
- An original GILAC Hygiene range product.
- Manufactured for many years so identical product replacement is possible and easy.
Spezifikation
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) | 2.6 in. |
Größe | Standard |
Breite (metrisch) | 65 mm |
Farbe | White |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 3-prong Coat Hook >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur