Learn More
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389026
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389026
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11389026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20196.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10154-75-3
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.236
MDL-Nummer MFCD00047798
InChI-Schlüssel OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
IUPAC-Name 3-(benzolsulfonyl)propannitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2051019
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >