Learn More
3-Phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327266
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpropiophenon wird zur Herstellung von 2-Brom-1,3-Diphenyl-Propan-1-on verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083-30-3
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.276
MDL-Nummer MFCD00039563
InChI-Schlüssel QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
IUPAC-Name 1,3-Diphenylpropan-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropiophenone
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Menge 50 g
Beilstein 1910661
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 98%