Learn More
3-Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452717
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11452717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14908.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Hydrocinnamic acid is inhibitor of carboxypeptidase. Hydrocinnamic acid was used in the synthesis of three medium-chain acyl-Coenzyme A?s i.e. 3-phenylpropionyl-CoA from mixed anhydrides of fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrocinnaminsäure ist ein Inhibitor der Carboxypeptidase. Hydrocinnaminsäure wurde bei der Synthese von drei mittelkettigen Acyl-Coenzymen′ verwendet, wie z. B. 3-Phenylpropionyl-CoA aus gemischten Anhydriden von Fettsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-52-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002771
InChI-Schlüssel XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC-Name 3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 907515
Merck Index 14,4784
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%