Learn More
3-Phenylphthalid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylphthalide |
Schmelzpunkt | 116°C to 118°C |
Summenformel | C14H10O2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 159678 |
Synonym | 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n |
InChI-Schlüssel | SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2 |
IUPAC-Name | 3-Phenyl-3H-2-Benzofuran-1-on |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.23 |