Learn More
3-Phenyl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15460388
3-Phenyl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460388
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15460388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53500.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenyl-1-Propyn wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese von 4-Phenyl-2-Butyn-1-ol verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Beta-Hydroxytriazolen und Indolen verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10147-11-2
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.163
MDL-Nummer MFCD00134431
InChI-Schlüssel NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
IUPAC-Name Prop-2-ynylbenzol
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-1-propyne
Namenshinweis stabilized
Dichte 0.934
Siedepunkt 75°C (20 mmHg)
Flammpunkt 52°C (126°F)
Strukturformel C6H5CH2C≡CH
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3-Phenyl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >